901504
Pomalidomide-PEG3-CO2H
≥95%
Sinônimo(s):
3-(2-(2-(2-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)ethoxy)ethoxy)ethoxy)propanoic acid, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
ligand
pomalidomide
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reactivity: amine reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O)NC1=O
InChI
1S/C22H27N3O9/c26-17-5-4-16(20(29)24-17)25-21(30)14-2-1-3-15(19(14)22(25)31)23-7-9-33-11-13-34-12-10-32-8-6-18(27)28/h1-3,16,23H,4-13H2,(H,27,28)(H,24,26,29)
chave InChI
QBYOEHKZQIFBGV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Outras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.