P0018
Pomalidomide
≥98% (HPLC), powder, HbF inducer
Sinônimo(s):
1,3-dioxo-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-4-aminoisoindoline, 3-amino-N-(2,6-dioxo-3-piperidyl)phthalamide, 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Actimid, CC-4047, IMiD 3
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Pomalidomide, ≥98% (HPLC)
ligand
pomalidomide
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: ligand
cor
yellow
solubilidade
DMSO: ≥14 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12
InChI
1S/C13H11N3O4/c14-7-3-1-2-6-10(7)13(20)16(12(6)19)8-4-5-9(17)15-11(8)18/h1-3,8H,4-5,14H2,(H,15,17,18)
chave InChI
UVSMNLNDYGZFPF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CRBN(51185) , CUL4A(8451) , DDB1(1642) , RBX1(9978)
Categorias relacionadas
Aplicação
- to treat BV173 cells to study the role of proteolysis targeting chimera (PROTAC) compound, JQ1-CRBN, in inducing specific class-I major histocompatibility complex (MHC-I) peptides[1]
- for apoptosis studies and intracellular calcium analysis[2]
- as a fetal hemoglobin (HbF) agent to study the additive effect with UNC0638 on the levels of fetal hemoglobin expression in β-thalassemia/ variant hemoglobin E (HbE) erythroid progenitor cells[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)