Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: linker
densidade
1.15 g/cm3 (lit.)
grupo funcional
Boc
amine
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(COCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C11H21NO6/c1-11(2,3)18-10(15)12-4-5-16-6-7-17-8-9(13)14/h4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
chave InChI
OMBVJVWVXRNDSL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?