Documentos Principais
901575
Sigma-Aldrich
t-Boc-N-amido-PEG3-CH2CO2H
≥95%
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 602,00
R$ 602,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 602,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H25NO7
Número CAS:
Peso molecular:
307.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
R$ 602,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: linker
grupo funcional
Boc
amine
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(COCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C13H25NO7/c1-13(2,3)21-12(17)10(14)8-19-6-4-18-5-7-20-9-11(15)16/h10H,4-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
chave InChI
FUUVHHQEYXVKFA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This is a crosslinker with a t-Boc protected amine on one end and a carboxyl group on the other end. The compound contains three PEG units to help improve solubility.
t-Boc-N-amido-PEG3-CH2CO2H is a heterobifunctional, PEGylated crosslinker featuring a Boc-protected amine at one end and a carboxyl group at the other. The hydrophillic PEG linker facilitates solubility in biological applications. t-Boc-N-amido-PEG3-CH2CO2H can be used for bioconjugation or as a building block for synthesis of small molecules, conjugates of small molecules and/or biomolecules, or other tool compounds for chemical biology and medicinal chemistry that require ligation. Examples of applications include its synthetic incorporation into antibody-drug conjugates or proteolysis-targeting chimeras (PROTAC® molecules) for targeted protein degradation.
Informações legais
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)