903442
Pomalidomide-PEG6-butyl iodide
≥95%
Sinônimo(s):
N-(2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)-24-iodo-3,6,9,12,15,18-hexaoxatetracosanamide, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Pomalidomide-2-2-2-2-2-2-6-I, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
ligand
pomalidomide
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reactivity: sulfuryl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
alkyl halide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ICCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(NC1=CC=CC2=C1C(N(C3CCC(NC3=O)=O)C2=O)=O)=O
InChI
1S/C31H44IN3O11/c32-10-3-1-2-4-11-41-12-13-42-14-15-43-16-17-44-18-19-45-20-21-46-22-27(37)33-24-7-5-6-23-28(24)31(40)35(30(23)39)25-8-9-26(36)34-29(25)38/h5-7,25H,1-4,8-22H2,(H,33,37)(H,34,36,38)
chave InChI
NPWUUZRWHPEICJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Outras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Modular PROTAC Design for the Degradation of Oncogenic BCR-ABL
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.