919896
C5 Lenalidomide-dipiperazine-NH2 hydrochloride
Sinônimo(s):
4-(4-(2-Aminoethyl)piperazine-1-carbonyl)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-5-yl)piperazine-1-carboxamide, C5 Lenalidomide conjugate, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Produtos recomendados
ligand
C5 Lenalidomide
Nível de qualidade
Formulário
solid
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N(CC1)CCN1C(NC2=CC(C3)=C(C=C2)C(N3C(C4=O)CCC(N4)=O)=O)=O)N5CCN(CC5)CCN.Cl
InChI
1S/C25H34N8O5.ClH/c26-5-6-29-7-9-31(10-8-29)25(38)32-13-11-30(12-14-32)24(37)27-18-1-2-19-17(15-18)16-33(23(19)36)20-3-4-21(34)28-22(20)35;/h1-2,15,20H,3-14,16,26H2,(H,27,37)(H,28,34,35);1H
chave InChI
YIVQCHPIDFGEDN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Outras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.