910597
(S,R,S)-AHPC-PEG6-butyl alkyne
≥95%
Sinônimo(s):
(2S,4R)-1-((S)-2-(tert-Butyl)-4-oxo-6,9,12,15,18,21-hexaoxa-3-azanonacos-28-ynoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, (S,R,S)-AHPC-2-2-2-2-2-2-6-alkyne, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
About This Item
ligand
VH032
Ensaio
≥95%
Formulário
(Liquid or Semi-Solid or Paste or Solid)
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
alkyne
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C)COCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCC#C
Aplicação
Outras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.