adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
grupo funcional
alkyne
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C#CCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c1-2-4-11-6-7-12-5-3-8(9)10/h1H,3-7H2,(H,9,10)
chave InChI
NNWHATPXNWOQKD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)