Documentos Principais
901572
Sigma-Aldrich
Bromo-PEG2-acid
≥95%
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 1.149,00
R$ 1.149,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 1.149,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13BrO4
Número CAS:
Peso molecular:
241.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
R$ 1.149,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: linker
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCOCCOCCC(O)=O
chave InChI
CCEBKJLCKKPYHB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Bromo-PEG2-acid is a heterobifunctional, PEGylated crosslinker featuring a bromo group at one end and a carboxyl group at the other. The hydrophillic PEG linker facilitates solubility in biological applications. Bromo-PEG2-acid can be used for bioconjugation or as a building block for synthesis of small molecules, conjugates of small molecules and/or biomolecules, or other tool compounds for chemical biology and medicinal chemistry that require ligation. Examples of applications include its synthetic incorporation into antibody-drug conjugates or proteolysis-targeting chimeras (PROTAC® molecules) for targeted protein degradation.
This is a crosslinker with a bromo group on one end and a carboxyl group on the other end. The compound contains two PEG units to help improve solubility.
Informações legais
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)