901855
(S,R,S)-AHPC-PEG5-Alkyne
Sinônimo(s):
(2S,4R)-1-((S)-2-(tert-Butyl)-4-oxo-7,10,13,16,19-pentaoxa-3-azadocos-21-ynoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
ligand
VH032
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
alkyne
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCC#C)N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H52N4O9S/c1-6-12-45-14-16-47-18-20-49-21-19-48-17-15-46-13-11-31(42)39-33(36(3,4)5)35(44)40-24-29(41)22-30(40)34(43)37-23-27-7-9-28(10-8-27)32-26(2)38-25-50-32/h1,7-10,25,29-30,33,41H,11-24H2,2-5H3,(H,37,43)(H,39,42)/t29-,30+,33-/m1/s1
chave InChI
GNFQUUAQFALSSX-YLJHYDRVSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Automate your VHL-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Outras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.