Ensaio
≥95%
Formulário
powder, crystals or chunks
adequação da reação
reagent type: linker
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCOCCC(O)=O
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)