Documentos Principais
911690
Sigma-Aldrich
C5 Lenalidomide
≥95%
Sinônimo(s):
3-(5-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, E3 ligase ligand, Ligand for PROTAC® research
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H13N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
259.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
ligand
C5 Lenalidomide
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: ligand
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=CC=C2C(CN(C3CCC(NC3=O)=O)C2=O)=C1
InChI
1S/C13H13N3O3/c14-8-1-2-9-7(5-8)6-16(13(9)19)10-3-4-11(17)15-12(10)18/h1-2,5,10H,3-4,6,14H2,(H,15,17,18)
chave InChI
WLUIQUZGNPAKRL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
C5 Lenalidomide is a derivative of the Cereblon (CRBN)-binding ligand lenalidomide, which possesses an amine at the C4 position. C5 Lenalidomide can be used to bind the CRBN E3 ubiquitin ligase in targeted protein degradation research or in the synthesis of protein degraders with a C5 exit vector. Learn more about proteolysis-targeting chimeras (PROTACs) and the building blocks to design them in our Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Informações legais
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.