901516
Pomalidomide-PEG1-NH2 hydrochloride
≥95%
Sinônimo(s):
2-(2-Aminoethoxy)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)acetamide hydrochloride, Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
ligand
pomalidomide
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(COCCN)=O)=O)NC1=O.Cl
InChI
1S/C17H18N4O6.ClH/c18-6-7-27-8-13(23)19-10-3-1-2-9-14(10)17(26)21(16(9)25)11-4-5-12(22)20-15(11)24;/h1-3,11H,4-8,18H2,(H,19,23)(H,20,22,24);1H
chave InChI
QADSMEPQGOSRMU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Outras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)