917303
C5 Lenalidomide-C6-PEG1-C3-PEG1-Butyl NH2 hydrochloride
≥95%
Sinônimo(s):
6-((5-((6-Aminohexyl)oxy)pentyl)oxy)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-5-yl)hexanamide hydrochloride, C5 Lenalidomide conjugate, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
ligand
C5 Lenalidomide
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(CCCCCOCCCCCOCCCCCCN)=O)=CC=C31.Cl
InChI
1S/C30H46N4O6.ClH/c31-16-6-1-2-7-17-39-19-9-4-10-20-40-18-8-3-5-11-27(35)32-24-12-13-25-23(21-24)22-34(30(25)38)26-14-15-28(36)33-29(26)37;/h12-13,21,26H,1-11,14-20,22,31H2,(H,32,35)(H,33,36,37);1H
chave InChI
FNYLYHJEZMANFG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Outras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.