910074
27,27-Dimethyl-25-oxo-3,6,9,12,15,18,26-heptaoxaoctacosanoic acid
≥95%
Sinônimo(s):
2-2-2-2-2-2-6 PROTAC® linker, Bifunctional linker, OtBu-PEG6-acid
About This Item
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: linker
grupo funcional
carboxylic acid
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(O)=O)OC(C)(C)C
Aplicação
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)