697931
N-Hydroxyethyl acrylamide
contains 1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as stabilizer, 97%
Sinônimo(s):
N-(2-Hydroxyethyl)acrylamide, HEAA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
contém
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.505
pb
129-130 °C
densidade
1.111 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCNC(=O)C=C
InChI
1S/C5H9NO2/c1-2-5(8)6-3-4-7/h2,7H,1,3-4H2,(H,6,8)
chave InChI
UUORTJUPDJJXST-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- preparation of hydrogels for the formation of a stimulo-responsive polymer for cell signaling and bioengineering research
- in the synthesis of lanthanide based luminescent materials for sensors and bio-imaging
- formation of adhesive hydrogel for potential usage in the smart adhesives
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
298.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
148 °C - closed cup