L1012
Linoleic acid
liquid, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
cis-9,cis-12-Octadecadienoic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant (Safflower oil)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98%
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
törésmutató
n20/D 1.466 (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
oldhatóság
NaOH: 1 M
ethanol: soluble
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Géninformáció
human ... SOAT1(6646) , SOAT2(8435)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
Lipid Induced Insulin Resistance
Protocols
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Discover our protocol for thawing, plating, and forming hepatocyte spheroids from human spheroid-qualified plateable hepatocytes. Find the formulation for hepatocyte spheroid maintenance media.
Related Content
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.