Fontos dokumentumok
T8158
Transferrin human
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Siderophilin, partially saturated
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
koncentráció
~25 mM
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
hepatitis and HIV antibody, none detected
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TF(7018)
Általános leírás
Alkalmazás
- to incubate human proximal tubule cells (HKC) - 8 cells along with IgG for the examination of albumin specificity
- as a supplement in serum-containing/devoid medium for human thyroid cell culture
- as a target glycoprotein to develop an in-gel hydrazinolysis method
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Jogi nyilatkozat
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.