Fontos dokumentumok
E0135
Ethanolamine
liquid, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Szinonimák:
2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.2 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1436 °F
robbanási határérték
17 %
koncentráció
16.6 M
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
törésmutató
n20/D 1.454 (lit.)
pKa (25 °C)
9.5(lit.)
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
sűrűség
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?