L4894
Lactoferrin from human milk
powder, BioReagent, suitable for cell culture
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥85% (SDS-PAGE)
Forma
powder
molekulatömeg
82.4 kDa
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
white to light red
oldhatóság
PBS, pH 7.4: 1 mg/mL, clear to slightly hazy (0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M potassium chloride and 0.137 M sodium chloride, pH 7.4, at 25 °C)
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)N)C)CC(=O)O
InChI
1S/C35H53N9O12/c1-16(2)27(43-33(53)23(14-26(47)48)41-25(46)15-38-29(49)18(5)39-31(51)21(36)13-24(37)45)34(54)40-19(6)30(50)42-22(12-20-10-8-7-9-11-20)32(52)44-28(17(3)4)35(55)56/h7-11,16-19,21-23,27-28H,12-15,36H2,1-6H3,(H2,37,45)(H,38,49)(H,39,51)(H,40,54)(H,41,46)(H,42,50)(H,43,53)(H,44,52)(H,47,48)(H,55,56)/t18-,19-,21-,22-,23-,27-,28-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCBUWCQOKPLTDZ-PKRULZLPSA-N
Géninformáció
human ... LTF(4057)
Általános leírás
Alkalmazás
- to test its neuroprotective effect on neuroblastoma cells and mouse mesencephalic dopaminergic cell lines MN9D
- to test its antioxidative effect in Edible Bird′s Nest (EBN) induced toxicity in human neuroblastoma SH-SY5Y cells using oxygen radical absorbance capacity (ORAC) assay and 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay
- in the preparation of immobilized titanium substrate for testingMG-63 osteoblast activity
- as a low-density lipoprotein (LDL) receptor-related protein (LRP1) ligand in vascular smooth muscle cells (VSMC)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)