T2601
StableCell™ Trypsin Solution
1X, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 0.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
Szinonimák:
Trypsin-EDTA solution
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioReagent
koncentráció
1X
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Save Time - no more freeze or thaw cycles
- Save Space - store at 2-8°C and free up your freezer
- Does not need to be aliquoted
- Only the best for your cells - manufactured in GMP environment
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Protocols
StableCell™ Trypsin solutions are designed to perform cell detachment as standard trypsin solutions do, without the need to aliquot, freeze, and thaw. This saves significant time before passaging.
Related Content
Discover our primary human intrahepatic biliary epithelial cells, also known as cholangiocytes. Explore our plating and maintenance media formulations and protocol for culture.