Kollagenáz
A kollagenáz egy endopeptidáz, amely fiziológiás pH- és hőmérsékleti körülmények között hatékonyan bontja le a kollagént a peptidkötés régióiban. Mivel fehérjéről van szó, rendkívül érzékeny a pH-ra, a hőmérsékletre és számos más olyan tényezőre, amelyek a fehérje denaturációjához vezethetnek. A kollagenáz aktivitását, konformációját és tulajdonságait nagymértékben befolyásolják a külső tényezők.
A kollagenáz különböző típusokból áll, mint például az I, II, III, IV, V, VI VII, VIII, XI, és egy speciális kollagenáz a májsejtek számára. A Clostridium histolyticum kollagenázt 6 csoportba sorolják, nevezetesen az alfa, béta, gamma, delta, epsilon és zéta csoportba. Fontos katalizátorként szolgál, és az őssejtbiológiában, rákkutatás, és immunológia.
Kollagenáz sejtek/szövetek izolálásához
A kollagenáz a kutatások széles körét támogatja, mivel a bőrben, az erekben, az inakban és a csontokban lévő kollagén lebontásával sejtek/szövetek izolálására használható. A kollagenáz típusát az izolálandó sejtek vagy szövetek konkrét típusa alapján választják ki. Az I. típusú kollagenáz alkalmas zsír-, tüdő-, hám- és mellékveseszöveti sejtek izolálására. A II. típusú kollagenáz ideális a máj, a pajzsmirigy, a csont, a szív és a nyálmirigy szövetek elválasztására. A IV. típusú kollagenáz számos szövetet képes lebontani, az V. típus pedig a hasnyálmirigy szigetszövetek izolálására alkalmazható a kötőszövetek egyes sejtekre történő szétválasztásával. A kollagenázbontás ideális egérvese, emberi felnőtt és magzati agyak tenyésztéséhez.
Kollagenáz sejttenyésztéshez
A kollagenáz kíméletes, nem igényel keverést, és optimális hőmérsékleten és pH-n jól disszociál. Ezért ideális egérvese, emberi felnőtt és magzati agy, emberi tumorok és hámszövetek tenyésztéséhez.
A kollagenáz mint terápiás szer
A kollagenáz fontos szerepet játszik különböző klinikai alkalmazásokban, többek között az ágyéki porckorong- és isiászideg-problémák, a traumaterápia, a reumatoid artritisz és az osteoartritisz kezelésében.