D4693
Dispase® II
protease
Szinonimák:
Protease from Bacillus polymyxa
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
lyophilized solid
specifikus aktivitás
≥0.5 units/mg solid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
oldhatóság
10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Dispase® II has been used for Fluorescence-Activated Cell Sorting (FACS). It has also been used for separating visceral yolk sac layers.
Suitable for use in preparation of single cell suspension for sequencing.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Related Content
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
Kollagenáz útmutató.A kollagenázokat, az állati szöveteket összetartó natív kollagént lebontó enzimeket számos mikroorganizmus és számos különböző állati sejt állítja elő.