Közepes 199
A médium 199, gyakran M199 néven emlegetik, egy J.F. Morgan által 1950-ben kifejlesztett sejttenyésztő táptalaj. Korai szintetikus táptalajként jelent meg a csirkeembrió fibroblasztok és más emlőssejtek laboratóriumi körülmények között történő tenyésztésére. A Medium 199 összetétele a tenyésztendő sejtvonal specifikus követelményeitől függően kissé változhat, azonban az alapkészítmény jellemzően olyan sókat tartalmaz, mint a kálium-klorid, nátrium-klorid, kalcium-klorid és magnézium-szulfát.
A 199-es médium tartalmaz továbbá különböző esszenciális és nem esszenciális aminosavakat, glükózt, koleszterint, pirimidineket és vitaminokat, köztük tiamint, riboflavint és biotint. Nem tartalmaz fehérjéket, lipideket vagy növekedési faktorokat; ehelyett az M199 nátrium-bikarbonát pufferrendszert használ (2,2 g/l), és 5-10% CO2 környezetet igényel a fiziológiailag megfelelő pH fenntartásához.
A Médium 199 többféle készítményben kapható, amelyek között lehetnek Earle-sók vagy Hanks-sók,
L-Glutamine, HEPES, stabil glutamin és nátrium-bikarbonát, és folyékony és por alakban is kapható. A folyékony forma előre elkészített és felhasználásra kész, míg a porforma a dehidratált változatra utal, amelyet felhasználás előtt steril vízzel vagy pufferoldattal kell újraalkotni.
Bővebben a következőkről:
Medium 199 alkalmazások
AMedium 199-et eredetileg kémiailag meghatározott és állati komponensektől mentes tenyésztési körülményekre tervezték, így kiválóan alkalmas a virológia és a vakcinagyártás számára, beleértve a vakcinák nagyüzemi gyártását is. Ezenkívül az M199 fontos szerepet játszott az 1955-ös gyermekbénulás elleni vakcinázási kampányban. Széleskörű felhasználási területe kiterjed a biotermékek előállítására, a gyógyszerek szűrésére és a toxikológiai vizsgálatokra is, elősegítve az orvostudomány és a biotechnológia fejlődését.
Medium 199 vs DMEM
Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) és a Medium 199 két általánosan használt sejttenyésztő közeg, amelyek között néhány markáns különbség van. A Medium 199-hez képest a DMEM jellemzően magasabb koncentrációban tartalmaz aminosavakat, vitaminokat, glükózt és szervetlen foszfátot. A DMEM magasabb tápanyagtartalma lehetővé teszi, hogy a sejtvonalak széles körének növekedését támogassa.
A DMEM foszfát pufferrendszert is használ, amely lehetővé teszi a pH-stabilitás fenntartását további CO2 nélkül. A Medium 199 viszont nátrium-bikarbonát pufferrendszert alkalmaz, és 5-10% CO2 környezetet igényel a fiziológiás pH fenntartásához.
Az összetétel és a pH-szabályozás különbségei miatt a DMEM és a Medium 199 különböző sejttenyésztési igényekre alkalmas. A kutatóknak a sajátos kísérleti igényeik alapján kell kiválasztaniuk a megfelelő médiumot.