RPMI 1640 médium
Az RPMI 1640 tápközeg a Roswell Park Memorial Institute-ról kapta a nevét, ahol Moore és munkatársai kifejlesztették, és nem tapadó sejttípusok, köztük limfociták és más vérsejtvonalak tenyésztésére optimalizált. RPMI 1640 az RPMI 1630 médiasorozaton alapuló kiegyensúlyozott sóoldat (BSS). Bikarbonát pufferrendszert használ a semleges pH fenntartása érdekében, és az RPMI 1630 médiumok aminosav- és vitaminmennyiségének módosítását tartalmazza. Az RPMI 1640 táptalajokból hiányoznak azok a fehérjék, lipidek vagy növekedési faktorok, amelyekre egyes sejtvonalaknak szükségük van a növekedéshez és szaporodáshoz, ezért szükség lehet a tápanyag kiegészítésére magzati szarvasmarha szérum (FBS).
Mire használják az RPMI médiumot?
Hagyományosan az RPMI 1640-t használják emberi limfociták növekedésére és emberi limfoid sejtek szérummentes expanziójára. Megfelelő kiegészítés esetén az RPMI 1640 széles körű alkalmazhatóságot mutatott számos emlőssejt-típus tenyésztésére, beleértve a vérsejteket, mint például a monocitákat és a friss humán limfocitákat, valamint a rákos sejteket, mint például a HeLa- és Jurkat-sejtvonalakat. Sokoldalúsága miatt alkalmas alapközeg a laboratóriumi sejttenyésztéshez és különböző kutatási alkalmazásokhoz, például vakcinák fejlesztéséhez, gyógyszerek felfedezéséhez és sejtalapú terápiákhoz.
RPMI 1640 vs DMEM
A DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) és az RPMI két általánosan használt emlős tenyésztőközeg, de számos alapvető különbség van közöttük. Az RPMI 1640 Medium az egyetlen olyan médium, amely tartalmazza a redukálószert, a glutationt, valamint magas koncentrációban vitaminokat és kolint. Tartalmaz továbbá B12-vitamint, biotint és PABA-t, amelyek a DMEM-ben nem találhatók meg.
A másik különbség a két médium között az, hogy különböző típusú sejttenyésztéshez vannak kialakítva. A DMEM-et adherens sejtek tenyésztésére használják, amelyeket olyan felületeken tenyésztenek, mint a műanyag vagy az üveg, míg az RPMI 1640-t emlőssejtek szuszpenziós tenyésztésére használják.