Minimális alapvető médium (MEM)
A Harry Eagle által kifejlesztett MEM (Minimum Essential Medium) az egyik legszélesebb körben használt szintetikus sejttenyésztő közeg. A normál emlősök fibroblasztjainak és a HeLa sejtek bizonyos altípusainak tenyésztésére tett korai kísérletek során kiderült, hogy ezek speciális tápanyagigényekkel rendelkeznek, amelyeket az Eagle's Basal Medium (BME) nem tudott kielégíteni. Későbbi vizsgálatok ezeken és más sejteken végzett tenyészeteken azt mutatták, hogy a BME-hez olyan kiegészítéseket lehet tenni, amelyek segítik az igényes sejtek szélesebb körének növekedését.
Az ezeket a módosításokat tartalmazó MEM magasabb koncentrációban tartalmaz aminosavakat, így jobban megközelíti az emlőssejtek fehérjeösszetételét. A glükóz jellemzően 4-5 mM körüli koncentrációban van jelen a MEM-ben. A MEM más alapvető tápanyagokat, például vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaz a sejtnövekedés támogatására, de nem tartalmaz bizonyos kulcsfontosságú összetevőket, például fehérjéket, lipideket és növekedési faktorokat. Szükség lehet a kiegészítésre magzati szarvasmarha szérum (FBS) a sejtek növekedésének és életképességének támogatása érdekében.
A MEM-et úgy állították össze, hogy hasonló legyen a szervezet természetes folyadékaihoz, és a legkülönbözőbb, monolayerben tenyésztett sejtek tenyésztésére használják. A Hanks- vagy Earle-sókat tartalmazó MEM opcionális kiegészítése kibővítette e táptalaj felhasználhatóságát. A készítményt tovább módosították a kalcium opcionális eltávolításával, amely segíti a sejtek szuszpenzióban történő növekedését.
A MEM a tudományos kutatás számos területén fontos eszköz, beleértve a szövettechnológiát, a gyógyszerkutatást és a sejtbiológia tanulmányozását. Széles körben használják a sejttenyésztésben, mivel viszonylag olcsó és könnyen használható, és bizonyítottan támogatja a különböző sejttípusok növekedését.
Products
MEM vs DMEM: A sejttenyésztő közegek közötti különbségek megértése
A MEM és a DMEM két általánosan használt sejttenyésztő közeg, és a kettő közötti legfontosabb különbség a tápanyag-összetétel. A DMEM, vagy Dulbecco's Modified Eagle Medium egy összetettebb közeg, amely megnövelt koncentrációban tartalmaz aminosavakat és vitaminokat, amelyek támogatják bizonyos sejttípusok növekedését és fenntartását. A sejtek gyorsabban növekednek és lassabban merítik ki a táptalajt a DMEM-ben.
A DMEM egy alap sejttenyésztő táptalaj, amely a tenyészet növekedéséhez szükséges tápanyagok minimális koncentrációjából áll. Bár mindkét táptalaj széles körben használatos, fontos, hogy a megfelelő táptalajt a tenyésztendő sejtek speciális igényei alapján válasszuk ki.