Fontos dokumentumok
62248
2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
pharmaceutical impurity standard
Szinonimák:
1-Hydroxyibuprofen, Ibuprofen impurity L (PhEur), 2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propionic acid
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤0.5% water
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)C(O)c1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O3/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(15)16/h4-9,12,14H,1-3H3,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMOQYHYFRKTDRI-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?