Fontos dokumentumok
1316004
USP
Hydrocortisone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 17-Hydroxycorticosterone, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, Cortisol, Kendall’s compound F, Reichstein’s substance M
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
hydrocortisone
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
211-214 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard stock, standard, and system suitability solution for assay, identification, and performance test by liquid chromatography in accordance with the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP) :
- Hydrocortisone Sodium Succinate for Injection
- Hydrocortisone Tablets
- Hydrocortisone Gel
- Hydrocortisone Lotion
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1A - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2