Fontos dokumentumok
1317302
USP
Hydrocortisone butyrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Hydrocortisone 17-butyrate, 11β,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 17-butyrate, Cortisol 17-butyrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
hydrocortisone
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(=O)CCC)C(=O)CO
InChI
1S/C25H36O6/c1-4-5-21(30)31-25(20(29)14-26)11-9-18-17-7-6-15-12-16(27)8-10-23(15,2)22(17)19(28)13-24(18,25)3/h12,17-19,22,26,28H,4-11,13-14H2,1-3H3/t17-,18-,19-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMCQMVFGOVHVNG-TUFAYURCSA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Általános leírás
Alkalmazás
- Hydrocortisone Butyrate Cream
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)