Fontos dokumentumok
Y0001482
Hydrocortisone acetate for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Hydrocortisone 21-acetate, 11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-acetate, 17-α-Hydroxycorticosterone acetate, 17-Hydroxycorticosterone 21-acetate, 21-Acetoxy-4-pregnene-11β,17α-diol-3,20-dione, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione 21-acetate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
hydrocortisone
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
223 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)