Fontos dokumentumok
C2755
Cortisone
≥95%
Szinonimák:
17α,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione, 17α-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone, 4-Pregnene-17α,21-diol-3,11,20-trione, Kendall’s Compound E, Reichstein’s Substance Fa
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥95%
form
powder
technika/technikák
inhibition assay: suitable
mp
223-228 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFYSYFVPBJMHGN-ZPOLXVRWSA-N
Géninformáció
human ... SERPINA6(866)
Alkalmazás
- to validate a 1β-HSD1 (11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1) inhibitor
- to study the sensitivity of erythropoietic and granulopoietic progenitor cells to cortisone
- in the determination of rates of cortisol oxidation by 11βHSD
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3