Fontos dokumentumok
H4001
Hydrocortisone
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 17-Hydroxycorticosterone, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, Cortisol, Kendall’s compound F, Reichstein’s substance M
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
mp
211-214 °C (lit.)
oldhatóság
water: 0.28 g/L at 25 °C
alkalmazás(ok)
cell analysis
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Géninformáció
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , NR3C1(2908) , SERPINA6(866)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669) , Ifng(15978) , Nos2(18126)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Repr. 1A - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)