Fontos dokumentumok
1555005
USP
Prednisolone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 1-Dehydrocortisol, 1-Dehydrohydrocortisone, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
prednisolone
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
240 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also used to prepare standard and system suitability solutions as described in the following United States Pharmacopeia (USP) monographs:
- Prednisolone
- Prednisolone Compounded Oral Suspension, Veterinary
- Prednisolone Sodium Phosphate
- Dexamethasone Oral Solution
- Tetracycline Hydrochloride, Novobiocin Sodium, and Prednisolone Tablets
- Prednisolone Oral Solution
- Prednisolone Tablets
- Prednisolone Sodium Phosphate Injection
- Prednisolone Sodium Phosphate Ophthalmic Solution
- Hydrocortisone Gel
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)