H6909
Hydrocortisone solution
50 μM, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Szinonimák:
17-Hydroxycorticosterone, Cortisol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioXtra
form
liquid
koncentráció
50 μM
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
pH
5.0- 7.0
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Géninformáció
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , NR3C1(2908) , SERPINA6(866)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669) , Ifng(15978) , Nos2(18126)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413)
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.