PHR2156
Hydrocortisone Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
6β-Hydroxycortisol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
hydrocortisone
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4[C@@H](C3)O)C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNFTWPCIRXSCQF-UJXAPRPESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3