Merck
614157
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone-1α,2α-d2
98 atom % D
Szinonimák:
Cortisol-1α,2α-d2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21D2H28O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
364.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
211-214 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]C1C([2H])[C@]2(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@]4(O)C(=O)CO)[C@@H]3CCC2=CC1=O
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i5D,7D/t5?,7?,14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYGXADMDTFJGBT-VFWCAETDSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1A - STOT RE 2
Célzott szervek
Adrenal gland,Bone marrow
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ting Cai et al.
Cell death & disease, 11(5), 390-390 (2020-05-24)
Inhibition of sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) in the proximal tubule of the kidney has emerged as an effective antihyperglycemic treatment. The potential protective role of SGLT2 inhibition on diabetic kidney disease (DKD) and underlying mechanism, however, remains unknown. In this