386698
Hydrocortisone
≥99% (HPLC), solid, anti-inflammation agent, Calbiochem®
Szinonimák:
Hydrocortisone, Chromatographic Standard, Cortisol
About This Item
Javasolt termékek
product name
Hydrocortisone, Chromatographic Standard, Conforms to USP Reference Standard.
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Conforms to USP Reference Standard
Figyelmeztetés
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Repr. 1A - STOT RE 2
Célzott szervek
Adrenal gland,Bone marrow
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2