PHR2161
Hydrocortisone Impurity K
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
17-Hydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl acetate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
hydrocortisone
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
InChI
1S/C23H32O5/c1-14(24)28-13-20(26)23(27)11-8-19-17-5-4-15-12-16(25)6-9-21(15,2)18(17)7-10-22(19,23)3/h12,17-19,27H,4-11,13H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPAKILCZTKWIFK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3