Merck
NIST921A
Cortisol (Hydrocortisone)
NIST®SRM®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H30O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
362.46
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
kiszerelés
pkg of 1 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
clinical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4CC3)C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Általános leírás
Each unit of SRM 921A contains 1 g of high-purity crystalline cortisol.
SRM 921A_cert
SRM 921A_SDS
Alkalmazás
SRM921A Cortisol standard reference material (SRM) is intended for use in the calibration and standardization of clinical measurement laboratory procedures, used to quantify levels of cortisol.
Tulajdonságok és előnyök
  • Available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction value of cortisol.
  • Certified value was determined using a quantitative 1H-nuclear magnetic resonance spectroscopy (1H-qNMR) primary ratio measurement procedure.  
  • Certified values are metrologically traceable to the International System of Units (SI) and SI-derived unit of mass fraction. 
  • The NIST certificate is provided with storage, source, preparation, analysis details and use instructions.
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Cortisol
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1A - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2