Fontos dokumentumok
1134357
USP
Cisplatin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
cis-Diammineplatinum(II) dichloride, cis-Dichlorodiammine platinum(II), cis-Platinum(II) diammine dichloride, Cisplatin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cisplatin
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
270 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- Cisplatin Injection
- Cisplatin for Injection
- Carboplatin Injection
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3