Merck
BP544
Transplatin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
trans-Platinum(II)diammine dichloride, trans-Diamminedichloroplatinum(II), trans-Dichlorodiammineplatinum(II)
About This Item
Lineáris képlet:
Pt(NH3)2Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
300.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
cisplatin
form
crystals
gyártó/kereskedő neve
BP
mp
340 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Transplatin BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Cisplatin Injection
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    Health hazardCorrosion
    Veszélyességi osztályok
    Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
    Tárolási osztály kódja
    13 - Non Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)