SML2514
Nedaplatin
Szinonimák:
Nedaplatin, Cis-Diammine (Glycolato)Platinum
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C2H4O3.2H2N.Pt/c3-1-2(4)5;;;/h3H,1H2,(H,4,5);2*1H2;/q;2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLNFSAOEKUDMFA-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3