Fontos dokumentumok
C2538
Carboplatin
Szinonimák:
cis-Diammine(1,1-cyclobutanedicarboxylato) platinum
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
antibiotikus hatásspektrum
neoplastics
kezdeményező
Bristol-Myers Squibb
SMILES string
N.N.O=C1O[Pt]OC(=O)C12CCC2
InChI
1S/C6H8O4.2H3N.Pt/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6;;;/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10);2*1H3;/q;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OLESAACUTLOWQZ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- in chemotherapy-induced thrombocytopenia mouse model and treatment
- to induce cell death in a large subset of colorectal cancer cells
- in the evaluation of cell proliferation and chemosensitivity
- as a positive control for suppressed cell growth
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
A DNS-károsodás és a DNS-javítási mechanizmus létfontosságú a DNS integritásának fenntartásához. A sejtek DNS-ének károsodása többek között a mutagenezisben és a rák kialakulásában is szerepet játszik.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.