Fontos dokumentumok
1225703
USP
Doxorubicin hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Adriamycin hydrochloride, DOX, Hydroxydaunorubicin hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
doxorubicin
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
216 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[H].COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWWSFMDVAYGXBV-RUELKSSGSA-N
Géninformáció
human ... TOP2A(7153)
Általános leírás
Alkalmazás
- Doxorubicin Hydrochloride Injection
- Doxorubicin Hydrochloride for Injection
- Epirubicin Hydrochloride
- Epirubicin Hydrochloride Injection
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)