Fontos dokumentumok
1551300
USP
Potassium Trichloroammineplatinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Potassium aminetrichloroplatinate(II), Magnus red anion salt, Potassium trichloroammineplatinate(II)
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cisplatin
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
255 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
N.[K+].Cl[Pt-](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.K.H3N.Pt/h3*1H;;1H3;/q;;;+1;;+2/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIFYEDQIQOTXLO-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- Cisplatin
- Cisplatin Injection
- Cisplatin for Injection
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)