216100-M
Carboplatin
An analog of Cisplatin with reduced nephrotoxicity. Displays potent antitumor activity.
Szinonimák:
Carboplatin, cis-Diamine[1,1-cyclobutanedicarboxylato]platinum(II), JM-8, Paraplatin
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water with 5% glucose: 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C6H8O4.2H3N.Pt/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6;;;/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10);2*1H3;/q;;;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OLESAACUTLOWQZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Note: Athough soluble in DMSO, Carboplatin is reported to be rendered inactive due to ligand displacement by the nucleophilic sulfur of DMSO. Water with or without 5% glucose is recommended for solubilization prior to culture treatment.
Note: Athough soluble in DMSO, Carboplatin is reported to be rendered inactive due to ligand displacement by the nucleophilic sulfur of DMSO. Water with or without 5% glucose is recommended for solubilization prior to culture treatment.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Potent antitumor activity
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Smith, I.E., et al. 1985. Cancer Treat. Rep. 69, 43.
Harland, S.J., et al. 1984. Cancer Res. 44, 1693.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3