Fontos dokumentumok
P4394
cis-Diammineplatinum(II) dichloride
≥99.99% (trace metal analysis), crystalline, anti-neoplastic agent drug
Szinonimák:
cis-Dichlorodiammine platinum(II), cis-Platinum(II) diammine dichloride, Cisplatin
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
cis-Diammineplatinum(II) dichloride, crystalline
Forma
crystalline
Minőségi szint
szín
yellow
mp
270 °C (lit.)
antibiotikus hatásspektrum
neoplastics
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
kezdeményező
Corden
SMILES string
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- in cell viability measurement in cochlear explants
- in the inhibition of cell proliferation and chemosensitivity in ovarian cancer cell lines
- in MTT [3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide] cell viability assay in oral squamous cell carcinoma
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolás és stabilitás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.