232120
cis-Diammineplatinum(II) dichloride
≥98% (HPLC), solid, anti-neoplastic agent, Calbiochem
Szinonimák:
Cisplatin, CPDC, DDP, cis-Diaminedichloroplatinum
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Cisplatin, Cisplatin - CAS 15663-27-1, is a platinum coordination complex with potent anti-neoplastic activity. Induces apoptosis in cancer cells, possibly via caspase-3 activation.
Minőségi szint
leírás
Merck USA index - 14, 2317
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
yellow
oldhatóság
PBS with 140 mM NaCl: 1 mg/mL
water with 154 mM NaCl: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/2Cl.2H3N.Pt/h;;2*1H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFUARQHXOQHNLK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Note: Athough highly soluble in DMSO, Cisplatin is reported to be rendered inactive due to ligand displacement by the nucleophilic sulfur of DMSO. Sodium chloride solution in water (154 mM NaCl with or without 10 mg/ml mannitol) or PBS (with 140 mM NaCl) is recommended for solubilization prior to culture treatment.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Induces apoptosis in cancer cells
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Duan, L., et al. 2001. J. Neurooncol.52, 23.
Mese, H., et al. 2000. Cancer Chemother. Pharmacol. 46, 241.
Von Hoff, D.D., and Rozencweig, M. 1979. in Adv. Pharmacol. Chemother.16, 279.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Related Content
Exploring genotoxicity and DNA damage through multiplexing with MILLIPLEX® multiplex genotoxicity assays using Luminex® xMAP® technology enables the high-throughput measurement of phosphorylation levels of multiple proteins simultaneously and reduces sample volume, time, and cost.