Fontos dokumentumok
1481204
USP
Oxaliplatin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
[SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Cyclohexanediamine-N,N′)[ethanedioata(2--)-O,O’]platinum
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
oxaliplatin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1O[Pt]OC1=O.N[C@@H]2CCCC[C@H]2N
InChI
1S/C6H14N2.C2H2O4.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;/h5-6H,1-4,7-8H2;(H,3,4)(H,5,6);/q;;+2/p-2/t5-,6-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZROHGHOFXNOHSO-BNTLRKBRSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- Oxaliplatin Injection
- Oxaliplatin for Injection
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3