Fontos dokumentumok
479306
cis-Diamineplatinum(II) dichloride
≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
cis-Diammineplatinum(II) dichloride, cis-Dichlorodiammine platinum(II), cis-Platinum(II) diammine dichloride, Cisplatin
Teszt
≥99.9% trace metals basis
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
270 °C (lit.)
antibiotikus hatásspektrum
neoplastics
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
SMILES string
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?